Få mere at vide
Vanadium(V) trichloride oxide, V+5 28.5% min
Artikelnummer. p-7080313
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
Artikelnummer. 11354919
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 081118.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7727-18-6 | Cl3OV | 173.29 g/mol
Vanadium(V)trichloridoxid anvendes som katalysator i olefinpolymerisationsreaktion, især til fremstilling af ethylen-propylengummi. Det bruges også til at syntetisere organovanadiumforbindelser og som bejdsemiddel ved farvning. Det fungerer som en forløber til fremstilling af vanadiumpentoxid, vanadyldichlorid og dioxovanadiummonochlorid. Yderligere tjener det som et reagens og et stærkt oxidationsmiddel i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-18-6
Molekylær formel Cl3OV
Molekylvægt (g/mol) 173.29
MDL nummer MFCD00011459
InChI nøgle WMZFXRASJAIALG-UHFFFAOYSA-K
Synonym vanadyl trichloride, trichlorooxovanadium, vanadium v trichloride oxide, trichlorooxovanadium oxide, vanadium v oxytrichloride, trichlorooxo vanadium, vanadium, trichlorooxo-, t-4, vanadium, trichlorooxo, vanadium oxide trichloride, vanadium trichloride oxide
PubChem CID 24410
IUPAC navn oxovanadium;trihydrochlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].O=[V+5]
Tekniske data
Kogepunkt 126°C to 127°C
Kemisk navn eller materiale Vanadium (V) trichloride oxide
Smeltepunkt -77°C
Farve Gul
Fysisk form Væske
Mængde 10 g
FN nummer UN2443
Merck Index 14,9927
Opløselighedsinformation Miscible with benzene,dichloromethane and hexane.
Formel vægt 173.3
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) V+5 28.5% min
Lugt Chlorine-like
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.829 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(V) trichloride oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Vanadium oxytrichloride