Få mere at vide
Vanadium(V) trichloride oxide, V+5 28.5% min
Artikelnummer. 11364919
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364919 500 g 500g
11354919 10 g 10g
11344919 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 081118.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7727-18-6 | Cl3OV | 173.29 g/mol
Vanadium(V)trichloridoxid anvendes som katalysator i olefinpolymerisationsreaktion, især til fremstilling af ethylen-propylengummi. Det bruges også til at syntetisere organovanadiumforbindelser og som bejdsemiddel ved farvning. Det fungerer som en forløber til fremstilling af vanadiumpentoxid, vanadyldichlorid og dioxovanadiummonochlorid. Yderligere tjener det som et reagens og et stærkt oxidationsmiddel i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-18-6
Molekylær formel Cl3OV
Molekylvægt (g/mol) 173.29
MDL nummer MFCD00011459
InChI nøgle WMZFXRASJAIALG-UHFFFAOYSA-K
Synonym vanadyl trichloride, trichlorooxovanadium, vanadium v trichloride oxide, trichlorooxovanadium oxide, vanadium v oxytrichloride, trichlorooxo vanadium, vanadium, trichlorooxo-, t-4, vanadium, trichlorooxo, vanadium oxide trichloride, vanadium trichloride oxide
PubChem CID 24410
IUPAC navn oxovanadium;trihydrochlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].O=[V+5]
Tekniske data
Kogepunkt 126°C to 127°C
Kemisk navn eller materiale Vanadium (V) trichloride oxide
Smeltepunkt -77°C
Farve Gul
Fysisk form Væske
Mængde 500 g
FN nummer UN2443
Merck Index 14,9927
Opløselighedsinformation Miscible with benzene,dichloromethane and hexane.
Formel vægt 173.3
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) V+5 28.5% min
Lugt Chlorine-like
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.829 g/mL