Få mere at vide
Vanadium(V) trichloride oxide, V+5 28.5% min
Beskrivelse
Vanadium(V)trichloridoxid anvendes som katalysator i olefinpolymerisationsreaktion, især til fremstilling af ethylen-propylengummi. Det bruges også til at syntetisere organovanadiumforbindelser og som bejdsemiddel ved farvning. Det fungerer som en forløber til fremstilling af vanadiumpentoxid, vanadyldichlorid og dioxovanadiummonochlorid. Yderligere tjener det som et reagens og et stærkt oxidationsmiddel i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 126°C to 127°C |
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium (V) trichloride oxide |
| Smeltepunkt | -77°C |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2443 |
| Merck Index | 14,9927 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with benzene,dichloromethane and hexane. |
| Formel vægt | 173.3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Vanadium(V) trichloride oxide
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Vanadium oxytrichloride