Få mere at vide
Vanadium(V) trichloride oxide, V+5 28.5% min
Beskrivelse
Vanadium(V)trichloridoxid anvendes som katalysator i olefinpolymerisationsreaktion, især til fremstilling af ethylen-propylengummi. Det bruges også til at syntetisere organovanadiumforbindelser og som bejdsemiddel ved farvning. Det fungerer som en forløber til fremstilling af vanadiumpentoxid, vanadyldichlorid og dioxovanadiummonochlorid. Yderligere tjener det som et reagens og et stærkt oxidationsmiddel i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 126°C to 127°C |
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium (V) trichloride oxide |
| Smeltepunkt | -77°C |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2443 |
| Merck Index | 14,9927 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with benzene,dichloromethane and hexane. |
| Formel vægt | 173.3 |
| Vis mere |