Få mere at vide
Vanadium(V) Oxide, TRC
Artikelnummer. 30005879
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30005879 10 g
1 options
Artikelnummer. 30005879 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV96536010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(V) oxide
CAS 1314-62-1
Mængde 10 g
Molekylær formel O5 V2
Synonym Vanadium oxide (V2O5), C.I. 77938, Divanadium pentaoxide, Divanadium pentoxide, Pentaoxodivanadium, Red vanadium, VT 1, VT 1 (colorant), Vanadia, Vanadic anhydride, Vanadium oxide, Vanadium oxide (V4O10), Vanadium oxide (VO2.5), Vanadium pentoxide, Vanadium(V) oxide
InChI formel InChI=1S/5O.2V
SMIL O=[V](=O)O[V](=O)=O
IUPAC navn dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
Molekylvægt (g/mol) 181.88
Formel vægt 181.863