Tekniske data
| Kogepunkt | 1750.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium(V) oxide |
| Smeltepunkt | 690.0°C |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99% min |
| Lineær formel | V2O5 |
| Merck Index | 15,10107 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies, insoluble in alcohol |
| IUPAC navn | dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium |
| Formel vægt | 181.88 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Vanadium(V) oxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet på eller via amning
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H362-Kan skade børn, der ammes.
- H372-Forårsager organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Vanadium oxide