Få mere at vide
Vanadium(V) oxide, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. p-4408210
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11351428
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010904.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
Vanadiumpentoxid er forløberen for legeringer af vanadium. Det er meget udbredt som en industriel katalysator til fremstilling af svovlsyre, maleinsyreanhydrid, phthalsyreanhydrid, adipinsyre, akrylsyre, oxalsyre og anthraquinon. Den finder anvendelse som detektormateriale i bolometre og mikrobolometer-arrays til termisk billeddannelse og som en ethanolsensor i ppm (parts per million) niveauer. Det bruges også i vanadium redox-batterier, som bruges til energilagring i kraftanlæg, såsom vindmølleparker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-62-1
Molekylær formel O5V2
Molekylvægt (g/mol) 181.88
MDL nummer MFCD00011457
InChI nøgle GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMIL O=[V](=O)O[V](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1750°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Vanadium(V) oxide
Smeltepunkt 690°C
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
Formel vægt 181.88
Tæthed 3.357 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(V) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet på eller via amning
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Vanadium oxide