Få mere at vide
Vanadium(V) oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-7059330
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460710
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044424.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Vakuumaflejring
Vanadium(V)oxid bruges i vakuumaflejring, katalysatorer til omdannelse af toluen til benzonitril eller propylen til acrylonitril, som detektormateriale i bolometre og mikrobolometer-arrays til termisk billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-62-1
Molekylær formel O5V2
Molekylvægt (g/mol) 181.88
MDL nummer MFCD00011457
InChI nøgle GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
IUPAC navn dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
SMIL O=[V](=O)O[V](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1750°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Vanadium (V) oxide
Smeltepunkt 690°C
Fysisk form Pieces
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN2862
Merck Index 14,9921
Opløselighedsinformation Soluble in water(8g/L).
Formel vægt 181.88
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Tæthed 3.357 g/mL