Få mere at vide
Vanadium(V) oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11470710
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470710 100 g 100g
11460710 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11470710 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044424.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Vakuumaflejring
Vanadium(V)oxid bruges i vakuumaflejring, katalysatorer til omdannelse af toluen til benzonitril eller propylen til acrylonitril, som detektormateriale i bolometre og mikrobolometer-arrays til termisk billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-62-1
Molekylær formel O5V2
Molekylvægt (g/mol) 181.88
MDL nummer MFCD00011457
InChI nøgle GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
IUPAC navn dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
SMIL O=[V](=O)O[V](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1750°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Vanadium (V) oxide
Smeltepunkt 690°C
Fysisk form Pieces
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2862
Merck Index 14,9921
Opløselighedsinformation Soluble in water(8g/L).
Formel vægt 181.88
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Tæthed 3.357 g/mL