Få mere at vide
Vanadium(V) oxide, 99.6% min
Beskrivelse
Vanadiumpentoxid er forløberen for legeringer af vanadium. Det er meget udbredt som en industriel katalysator til fremstilling af svovlsyre, maleinsyreanhydrid, phthalsyreanhydrid, adipinsyre, akrylsyre, oxalsyre og anthraquinon. Den finder anvendelse som detektormateriale i bolometre og mikrobolometer-arrays til termisk billeddannelse og som en ethanolsensor i ppm (parts per million) niveauer. Det bruges også i vanadium redox-batterier, som bruges til energilagring i kraftanlæg, såsom vindmølleparker. Derudover bruges det som keramisk farvestof, som farvestof og også som detektormateriale i bolometre inden for termisk billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1750°C (decomposition) |
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium(V) oxide |
| Smeltepunkt | 690°C |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.6% min |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 181.88 |
| Tæthed | 3.357 g/mL |