Få mere at vide
Vanadium(V) oxide, 99.2%
Beskrivelse
Som en oxidationskatalysator, i ildfaste materialer, som et keramisk farvestof, ved fremstilling af vanadiumsalte og som et farvestof. Vanadiumpentoxid er forløberen for legeringer af vanadium. Det er meget udbredt som en industriel katalysator ved fremstilling af svovlsyre, maleinsyreanhydrid, phthalsyreanhydrid, adipinsyre, akrylsyre, oxalsyre og anthraquinon. Den finder anvendelse som detektormateriale i bolometre og mikrobolometer-arrays til termisk billeddannelse og som en ethanolsensor i ppm (parts per million) niveauer. Det bruges også i vanadium redox-batterier, som bruges til energilagring i kraftanlæg, såsom vindmølleparker. Derudover bruges det som keramisk farvestof, som farvestof og også som detektormateriale i bolometre inden for termisk billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Som oxidationskatalysator, i ildfaste materialer, som keramisk farvestof, ved fremstilling af vanadiumsalte og som farvestof
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1750°C (decomposition) |
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium(V) oxide |
| Smeltepunkt | 690°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2862 |
| Merck Index | 14,9921 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water; Soluble in acids and alkalies. |
| IUPAC navn | dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium |
| Formel vægt | 181.88 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Vanadium(V) oxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet på eller via amning
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H362-Kan skade børn, der ammes.
- H372-Forårsager organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Vanadium oxide