Få mere at vide
Vanadium(V) oxide, 98+%
Artikelnummer. p-40946 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10033623
Brand: Thermo Scientific Acros 207991000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-62-1
Molekylær formel O5V2
Molekylvægt (g/mol) 181.88
MDL nummer MFCD00011457
InChI nøgle GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMIL O=[V](=O)O[V](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1750.0°C
Kemisk navn eller materiale Vanadium(V) oxide
Smeltepunkt 690.0°C
Navn note 98+%
Farve Blå
Fysisk form Pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98% min
Lineær formel V2O5
Merck Index 15, 10107
Opløselighedsinformation Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,insoluble in alcohol
IUPAC navn [(dioxovanadio)oxy]dioxovanadium
Formel vægt 181.88
Procent renhed ≥98%
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.35
Tæthed 3.3500g/mL