Få mere at vide
Vanadium(V) oxide, 98+%
Artikelnummer. 10033623 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10033623 100 g Plastflaske 100g
10194640 500 g Plastflaske 500g
10594464 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10033623 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207991000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-62-1
Molekylær formel O5V2
Molekylvægt (g/mol) 181.88
MDL nummer MFCD00011457
InChI nøgle GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMIL O=[V](=O)O[V](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1750.0°C
Kemisk navn eller materiale Vanadium(V) oxide
Smeltepunkt 690.0°C
Navn note 98+%
Farve Blå
Fysisk form Pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98% min
Lineær formel V2O5
Merck Index 15, 10107
Opløselighedsinformation Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,insoluble in alcohol
IUPAC navn [(dioxovanadio)oxy]dioxovanadium
Formel vægt 181.88
Procent renhed ≥98%
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.35
Tæthed 3.3500g/mL