Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium Sulfate (Vanadyl) |
| CAS | 27774-13-6 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | O5SV |
| Synonym | vanadic sulfate, vanadium oxide sulphate, oxovanadium 2+ sulfate, vanadium oxysulfate, oxovanadium iv sulfate, voso4, vanadin iv oxide sulfate, vanadium, oxosulfato, vanadium, oxysulfato, vanadyl sulfate vso5 |
| InChI nøgle | UUUGYDOQQLOJQA-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [O-]S(=O)(=O)[O-].O=[V+2] |
| IUPAC navn | oxovanadium(2+);sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.996 |
| PubChem CID | 34007 |
| Vis mere |