Få mere at vide
Vanadium Standard: V @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Beskrivelse
Vanadium Standard: V @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium |
| CAS | 7440-62-2 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnavne | Vanadium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | V |
| Synonym | Vanadium dust, Vanadium, elemental, Vanadium (III) |
| InChI formel | InChI=1S/V |
| SMIL | [V] |
| IUPAC navn | vanadium |
| Vis mere |