Få mere at vide
Vanadium standardopløsning, for AAS, 1 mg/ml V(3+) i 2% HNO3
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium standard solution |
| Navn note | 1 mg/ml V i 2% HNO3 |
| Emballage | Plastflaske |
| CAS | 7440-62-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Fysisk form | Løsning |
| Molekylær formel | V |
| Koncentration | 995 til 1005 μg/ml V(3 +) i 2% HNO3 (20 °C) |
| MDL nummer | MFCD00011453 |
| Opløselighed | Blandet med vand |
| InChI nøgle | LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |
Safety and Handling
- Vanadium standard solution, 1 mg/ml V(3+) in 2% HNO3
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H290-Kan ætse metaller.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.