Få mere at vide
Vanadium standardopløsning, for AAS, 1 mg/ml V(3+) i 2% HNO3
Artikelnummer. 10286630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10286630 100 ml 100ml
10480661 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10286630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196431000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-62-2 | V | 50,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium standard solution
Navn note 1 mg/ml V in 2% HNO3
Emballage Plastflaske
CAS 7440-62-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Fysisk form Løsning
Molekylær formel V
Koncentration 995 to 1005 μg/mL of V(3+) in 2% HNO3 (20°C)
MDL nummer MFCD00011453
Opløselighed Miscible with water
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [V]
IUPAC navn vanadium
Molekylvægt (g/mol) 50.94
PubChem CID 23990
Mængde 100 ml
ChEBI CHEBI:35170
Formel vægt 50.94
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium standard solution, 1 mg/ml V(3+) in 2% HNO3
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.