Få mere at vide
Vanadium Standard Til ICP , 1000 μg/ml i 2 % HNO 3 , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. p-5533100 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
Artikelnummer. 11913763
Brand: SPEX Certiprep PLV22Y
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
V1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-55-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylær formel H4NO3V
Molekylvægt (g/mol) 116.98
MDL nummer MFCD00011430
InChI nøgle YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516859
SMIL N.O[V](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up 30 elements at ppb levels.
CAS min % 1.0, 15.0, 84.0
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 1.0, 15.0, 84.0
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
IUPAC navn azanium;oxido(dioxo)vanadium
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 125 mL
Grad Plasma
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
2% HNO3    1000μg/mL    PLV2-2Y, -2X
15% HNO3    10,000    PLV4-3Y, -3X
2% HCl    1000μg/mL    PLV1-2X
15% HCl    10,000    PLV3-3X
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug