Få mere at vide
Vanadiumopløsning til ICP/MS 100mg/L HNO 3 matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12947313 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12947313 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12947313 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 465 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00 DKK
    387.38 DKK / 100ml
    Spare 142.62 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium
Emballage Flaske
CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Koncentration 100 mg/L
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[N+]([O-])=O
IUPAC navn salpetersyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:48107
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ICP Standard Solution (ICP & ICP-MS). Vanadium (V) 100mg/l in HNO
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium metavanadate, nitric acid