Få mere at vide
Vanadium slug, 6,35 mm (0,25 tommer) dia x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058561
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11310038
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042830.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-62-2
Molekylær formel V
Molekylvægt (g/mol) 50.94
MDL nummer MFCD00011453
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC navn vanadium
SMIL [V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium slug
Navn note 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Vægt ≈1.2g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%