Få mere at vide
Vanadium-slug, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 12,7 mm (0,50 tommer) længde, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11396068
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396068 50 g 50g
11386068 10 g 10g
11376068 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011068.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-62-2 | V | 50,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-62-2
Molekylær formel V
Molekylvægt (g/mol) 50.94
MDL nummer MFCD00011453
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC navn vanadium
SMIL [V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium slug
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 12,7 mm (0,50 tommer) længde
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Vægt ≈2,5 g/kugle
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%