Få mere at vide
Vanadium-slug, 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 3,175 mm (0,125 tommer) længde, 99,8 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium slug |
| Navn note | 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 3,175 mm (0,125 tommer) længde |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,15 g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.8% |