Få mere at vide
Vanadium slug, 11mm (0.43in) dia x 4mm (0.16in) thick, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. p-7051898
Mængde:
25 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 15416445
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042190.KJ
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-62-2
Molekylær formel V
Molekylvægt (g/mol) 50.94
MDL nummer MFCD00011453
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC navn vanadium
SMIL [V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium slug
Navn note 11mm (0.43 in.) dia. x 4mm (0.16 in.) thick
Mængde 5 Pc.
Lugt Odorless
Vægt ≈2.3g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%