Få mere at vide
Vanadium-snegl, 11 mm (0,43 tommer) diameter x 4 mm (0,16 tommer) tyk, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 15434875
Skift visning
Mængde:
25 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434875 25 Pc. Pakke med 25
15416445 5 Pc. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434875 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042190.KM
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-62-2 | V | 50,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-62-2
Molekylær formel V
Molekylvægt (g/mol) 50.94
MDL nummer MFCD00011453
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC navn vanadium
SMIL [V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium slug
Navn note 11 mm (0,43 tommer) diameter x 4 mm (0,16 tommer) tyk
Mængde 25 Pc.
Lugt Lugtfri
Vægt ≈2,3 g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%