Få mere at vide
Vanadiumstang, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter, 99,5% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium rod |
| Navn note | 6,35 mm (0,25 tommer) diameter. |
| Mængde | 100 cm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈1,93 g/cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.5% |