Få mere at vide
Vanadiumstang, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter, 99,5% (metalbasis)
Artikelnummer. 11311519
Skift visning
Mængde:
5 cm
25 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
5cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311519 5 cm 5cm
11301519 25 cm 25cm
11391509 100 cm 100cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11311519 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013996.BQ
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 7440-62-2 | V | 50,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-62-2
Molekylær formel V
Molekylvægt (g/mol) 50.94
MDL nummer MFCD00011453
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC navn vanadium
SMIL [V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium rod
Navn note 6.35mm (0.25 in.) dia.
Mængde 5 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈1.93g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.5%