Få mere at vide
Vanadium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048644
Mængde:
2 cm
10 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
2cm
Artikelnummer. 11366118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011098.BP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-62-2
Molekylær formel V
Molekylvægt (g/mol) 50.94
MDL nummer MFCD00011453
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC navn vanadium
SMIL [V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium rod
Navn note 12.7mm (0.5 in.) dia.
Mængde 2 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈7.74g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.5%