Få mere at vide
Vanadium powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-4408201
Mængde:
1 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250g
50g
Artikelnummer. 11301599
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012234.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-62-2
Molekylær formel V
Molekylvægt (g/mol) 50.94
MDL nummer MFCD00011453
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC navn vanadium
SMIL [V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium
Farve Sølv til grå
Smeltepunkt 1900°C
Kogepunkt 3000°C
Udseende Silver Gray powder
Tæthed 6.11
Mængde 1 g
Maskestørrelse -325 Mesh
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.5% (Metals basis)
Form Pulver