Få mere at vide
Vanadiumpulver, -325 mesh, 99,5% (metalbasis)
Artikelnummer. 11321599
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321599 50 g 50g
11301599 1 g 1g
11391589 10 g 10g
11311599 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11321599 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012234.18
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7440-62-2 | V | 50,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-62-2
Molekylær formel V
Molekylvægt (g/mol) 50.94
MDL nummer MFCD00011453
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC navn vanadium
SMIL [V]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium
Farve Sølv til grå
Smeltepunkt 1900 °C
Kogepunkt 3000 °C
Udseende Sølvgrå pulver
Tæthed 6.11
Mængde 50 g
Maskestørrelse -325 Mesh
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,5 % (metalbasis)
Form Pulver