Få mere at vide
Vanadiumplade, 3,2 mm (0,13 tommer) tyk, udglødet, 99,5 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415975
Skift visning
Mængde:
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415975 50 x 50 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15415975 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011099.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 7440-62-2 | V | 50.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium plate
Navn note 3,2 mm (0,13 tommer) tyk, glødet
CAS 7440-62-2
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈48,9g/50x50mm
Form Plade
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel V
MDL nummer MFCD00011453
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
InChI nøgle LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [V]
IUPAC navn vanadium
Molekylvægt (g/mol) 50.94
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
Procent renhed 99.5%