Få mere at vide
Vanadium, plasma standard solution, Specpure™ V 1000μg/mL Artikelnummer.: 11331419
Vanadium, plasma standard solution, Specpure™ V 1000μg/mL
Artikelnummer. p-4408611
50 mL, 50ml
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11331419
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013850.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-62-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylær formel O5V2
Molekylvægt (g/mol) 181.88
MDL nummer MFCD00011457
InChI nøgle GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
IUPAC navn dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
SMIL O=[V](=O)O[V](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium
Damptryk 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Vanadium(V) oxide: 0.18%; Water: 94.82%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1550665 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/04/2025 Artikelnummer013850.AP,013850.AD,013850.AE
Partinummer1521366 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/03/2025 Artikelnummer013850.AP,013850.AD,013850.AE
Partinummer1521329 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/03/2025 Artikelnummer013850.AP,013850.AD,013850.AE
Partinummer1521365 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/03/2025 Artikelnummer013850.AP,013850.AD,013850.AE
Partinummer1526189 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/02/2025 Artikelnummer013850.AP,013850.AD,013850.AE
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Vanadium, plasma standard solution, Specpure™ V 1000μg/mL >