Få mere at vide
Vanadium Pentoxide, Pure, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10375960 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10375960 100 g 100g
10204550 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10375960 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. V/0100/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-62-1
Molekylær formel O5V2
Molekylvægt (g/mol) 181.88
MDL nummer MFCD00011457
InChI nøgle GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
IUPAC navn dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
SMIL O=[V](=O)O[V](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1750°C
Smeltepunkt 690°C
Farve Amber
pH 4
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 100 g
Formel vægt 181.88g/mol
Emballage Plastic powder jar
Damptryk 0.0443 hPa 700
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(V) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet på eller via amning
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.