Få mere at vide
Vanadium(IV,V) oxide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11388227
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11388227
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022956.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12037-42-2
Molekylær formel O13V6
Molekylvægt (g/mol) 513.64
MDL nummer MFCD00064848
InChI nøgle FTGZPVKRMCXHDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium oxide v6o13, vanox 13
PubChem CID 72720435
IUPAC navn dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium;dioxovanadium
SMIL O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V]=O.O=[V](=O)O[V](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(IV,V) oxide
Smeltepunkt ∼1500°C
Farve Black-Blue
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN3285
Opløselighedsinformation Soluble in nitric,hydrofluoric,and concentrated sulfuric acids. Insoluble in water.
Formel vægt 513.64
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Tæthed 3.91 g/mL