Få mere at vide
Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11396098
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11396098
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011090.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 123334-20-3 | O5SV | 163.00 g/mol
Vanadium(IV)sulfatoxidhydrat bruges som katalysator til den oxidative aromatisering af cyclohexenon. Det bruges også som en komponent i nogle kosttilskud. Det er et af mellemprodukterne under udvindingen af vanadium fra olierester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123334-20-3
Molekylær formel O5SV
Molekylvægt (g/mol) 163.00
MDL nummer MFCD00149933
InChI nøgle UUUGYDOQQLOJQA-UHFFFAOYSA-L
Synonym Vanadium oxysulfate hydrate
PubChem CID 16211496
SMIL O=[V++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(IV) Sulfate Oxide Hydrate
Fysisk form Lump
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.9%, metal basis
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn oxovanadium(2+);sulfat;hydrat
Formel vægt 163.00 (Anhydrous)
Tæthed 2.5
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/