Få mere at vide
Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11386098
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386098 10 g 10g
11396098 50 g 50g
11306108 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11386098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011090.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 123334-20-3 | O5SV | 163.00 g/mol
Vanadium(IV)sulfatoxidhydrat bruges som katalysator til den oxidative aromatisering af cyclohexenon. Det bruges også som en komponent i nogle kosttilskud. Det er et af mellemprodukterne under udvindingen af vanadium fra olierester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123334-20-3
Molekylær formel O5SV
Molekylvægt (g/mol) 163.00
MDL nummer MFCD00149933
InChI nøgle UUUGYDOQQLOJQA-UHFFFAOYSA-L
Synonym Vanadium oxysulfate hydrate
PubChem CID 16211496
SMIL O=[V++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(IV) Sulfate Oxide Hydrate
Fysisk form Lump
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9%, metal basis
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn oxovanadiumbis(ylium)sulfat
Formel vægt 163.00 (Anhydrous)
Tæthed 2.5
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(IV) sulfate oxide hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge