Få mere at vide
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Artikelnummer. p-7050853
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384497
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039587.02
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13930-88-6 | C32H16N8OV | 579.476 g/mol
Det bruges som et organisk lysdiodemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13930-88-6
Molekylær formel C32H16N8OV
Molekylvægt (g/mol) 579.476
MDL nummer MFCD00041966
InChI nøgle YRZZLAGRKZIJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxyvanadium phthalocyanine, vanadium iv oxide phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, vopc, vanadyl iv phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, dye content >90 %
PubChem CID 2735160
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O=[V+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Farve Blå til lilla
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 0.5 g
FN nummer UN3285
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 579.45