Få mere at vide
Vanadium(IV)oxid-phthalocyanin
Artikelnummer. 11394497
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394497 2 g 2g
11384497 0.5 g 0.5g
11374497 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039587.04
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13930-88-6 | C32H16N8OV | 579,476 g/mol
Det bruges som et organisk lysdiodemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13930-88-6
Molekylær formel C32H16N8OV
Molekylvægt (g/mol) 579.476
MDL nummer MFCD00041966
InChI nøgle YRZZLAGRKZIJJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxyvanadium phthalocyanine, vanadium iv oxide phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, vopc, vanadyl iv phthalocyanine, vanadyl phthalocyanine, dye content >90 %
PubChem CID 2735160
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O=[V+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Farve Blå til lilla
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
FN nummer UN3285
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 579.45