Få mere at vide
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
Beskrivelse
Det bruges som et organisk lysdiodemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium(IV) oxide phthalocyanine |
| Farve | Blå til lilla |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3285 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 579.45 |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu