Få mere at vide
Vanadium(IV)oxid meso-tetraphenylporphin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314497
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314497 500 mg 500mg
11460231 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039583.ME
Request Bulk or Custom Format
Det bruges til forskning i katalyse. Tynde film af VOTPP kan bruges til at detektere metangas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14705-63-6
Molekylær formel C44H30N4O2V
Molekylvægt (g/mol) 697.692
MDL nummer MFCD00012154
InChI nøgle LRQXAIDMLNPKOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine vanadium iv oxide
PubChem CID 131699123
IUPAC navn oxygen(2-);5,10,15,20-tetraphenyl-21,22-dihydroporphyrin;vanadium(4+)
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=CC=C(N4)C(=C5C=CC(=N5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)N3.[O-2].[O-2].[V+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(IV) oxide meso-tetraphenylporphine
Farve Lilla
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 679.67