Få mere at vide
Vanadium(IV)oxid bis(2,4-pentanedionat)
Artikelnummer. 11394919
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394919 250 g 250g
11374919 10 g 10g
11384919 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 081119.30
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Som katalysator, som syntesemellemstof, som malingstørrer og som pigment | CAS: 3153-26-2 | C10H14O5V | 265,16 g/mol
Anvendes som katalysator, som syntesemellemprodukt, som malingstørrer og som pigment. Det bruges i organisk kemi som et reagens ved epoxidering af allylalkoholer i kombination med tert-butylhydroperoxid (TBHP).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3153-26-2
Molekylær formel C10H14O5V
Molekylvægt (g/mol) 265.16
MDL nummer MFCD00000032
InChI nøgle JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Synonym vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide
PubChem CID 131674261
IUPAC navn (Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;vanadium(2+);hydrat
SMIL O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kogepunkt 140 °C (13 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Vanadium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Smeltepunkt 256 °C til 259 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
FN nummer UN3285
Opløselighedsinformation Moderat opløselig i acetone, ether og kloroform; Opløselig i ethanol og benzen
Formel vægt 265.16
Tæthed 1.4 g/mL