Få mere at vide
Vanadium(IV) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Artikelnummer. 11384919
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384919
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 081119.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Som katalysator, som syntesemellemprodukt, som malingstørrer og som pigment
Anvendes som katalysator, som syntesemellemprodukt, som malingstørrer og som pigment. Det bruges i organisk kemi som et reagens ved epoxidering af allylalkoholer i kombination med tert-butylhydroperoxid (TBHP).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3153-26-2
Molekylær formel C10H14O5V
Molekylvægt (g/mol) 265.16
MDL nummer MFCD00000032
InChI nøgle JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Synonym vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide
PubChem CID 131674261
IUPAC navn (Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;vanadium(2+);hydrat
SMIL O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kogepunkt 140°C (13mmHg)
Kemisk navn eller materiale Vanadium (IV) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Smeltepunkt 256°C to 259°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
FN nummer UN3285
Opløselighedsinformation Moderately soluble in acetone, ether and chloroform; Soluble in ethanol and benzene
Formel vægt 265.16
Tæthed 1.4 g/mL