Få mere at vide
Vanadium(IV) oxid acetylacetonat, TRC
Artikelnummer. 30449292
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30449292 5 g
1 options
Artikelnummer. 30449292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV0963605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(IV) Oxide Acetylacetonate
CAS 3153-26-2
Molekylær formel C10H14O5V
Mængde 5 g
Synonym Bis(2,4-pentanedionato)oxovanadium, Bis(2,4-pentanedionato)oxovanadium(IV), Bis(acetylacetonato)oxovanadium, Bis(acetylacetonato)oxovanadium(IV), Bis(acetylacetonato)oxyvanadium, NSC 116105, NSC 4659, NSC 52327, Nacem Vanadyl, Oxobis(2,4-pentanedionato)vanadium, Oxobis(acetylacetonato)vanadium, Oxovanadium(II) Acetylacetonate, Vanadium Oxide Acetylacetonate, Vanadium(IV) Bis(acetylacetonato)(oxo), Vanadium(IV) Oxide Bis(2,4-pentanedionate), Vanadyl Acetylacetonate, Vanadyl Bis(2,4-pentanedionate), Vanadyl Bis(acetylacetonate), VoAA
InChI formel InChI=1S/2C5H8O2.O.V/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
SMIL CC(=O)\C=C(\C)/O[V](=O)O\C(=C/C(=O)C)\C
IUPAC navn oxo-bis[[(Z)-4-oxopent-2-en-2-yl]oxy]vanadium
Molekylvægt (g/mol) 265.16
Formel vægt 265.0281