Få mere at vide
Vanadium(IV)oxid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398227
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398227 50 g 50g
11308237 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022957.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12036-21-4 | O2V | 82.94 g/mol
Vanadium(IV)oxid bruges i kemiske sensorer, energibesparende belægninger, transparente ledere og koblingsmaterialer. Den fungerer som en stationær optisk lukker, optiske modulatorer, kameraer og datalagring. Som infrarøde modulatorer bruges den til missilstyringssystemer. Tynde film lavet af vanadiumdioxid finder anvendelse i elektro-optiske switche, mikro-optiske switche, passive smarte radiatorer og solskærme til rumfartøjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12036-21-4
Molekylær formel O2V
Molekylvægt (g/mol) 82.94
MDL nummer MFCD00049702
InChI nøgle GRUMUEUJTSXQOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium dioxide, vanadium iv oxide, vanadium oxide vo2, vo2, vanadium iv oxide trace metals basis 10g
PubChem CID 82849
ChEBI CHEBI:30047
IUPAC navn dioxovanadium
SMIL O=[V]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(IV) oxide
Smeltepunkt 1967°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 82.94
Tæthed 4.339