Få mere at vide
Vanadium(IV)oxid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Vanadium(IV)oxid bruges i kemiske sensorer, energibesparende belægninger, transparente ledere og koblingsmaterialer. Den fungerer som en stationær optisk lukker, optiske modulatorer, kameraer og datalagring. Som infrarøde modulatorer bruges den til missilstyringssystemer. Tynde film lavet af vanadiumdioxid finder anvendelse i elektro-optiske switche, mikro-optiske switche, passive smarte radiatorer og solskærme til rumfartøjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1967°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 82.94 |
| Tæthed | 4.339 g/mL |
Sikkerhed og håndtering
- Vanadium(IV) oxide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Vanadium oxide