Få mere at vide
Vanadium(IV)fluorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048813
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11327247
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011543.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10049-16-8
Vanadium(IV)fluorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-16-8
MDL nummer MFCD00042554
Synonym vanadium iv fluoride, acmc-20aja2, vanadium 4+ tetrafluoride, vanadium 4+ ion tetrafluoride, fluoride, fluoride, fluoride, vanadium salt, fluoride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(IV) fluoride
Smeltepunkt 325°C (decomposition)
Farve Gul til Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Lineær formel VF4
FN nummer UN2923
Opløselighedsinformation Soluble in water (blue color), acetone (deep green color), and glacial acetic acid (blue-green color)
Formel vægt 126.94
Procent renhed 95%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.975 g/mL