Få mere at vide
Vanadium(IV)fluorid, 95%
Artikelnummer. 11327247
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327247 5 g 5g
11317247 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011543.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10049-16-8
Vanadium(IV)fluorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10049-16-8
MDL nummer MFCD00042554
Synonym vanadium iv fluoride, acmc-20aja2, vanadium 4+ tetrafluoride, vanadium 4+ ion tetrafluoride, fluoride, fluoride, fluoride, vanadium salt, fluoride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(IV) fluoride
Smeltepunkt 325 °C (dekomponering)
Farve Gul til Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Lineær formel VF4
FN nummer UN2923
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (blå farve), acetone (dybgrøn farve) og isseddikesyre (blågrøn farve)
Formel vægt 126.94
Procent renhed 95%
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 2.975 g/mL