Få mere at vide
Vanadium(IV)fluorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Vanadium(IV)fluorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og landbrugskemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vanadium(IV) fluoride |
| Smeltepunkt | 325°C (decomposition) |
| Farve | Gul til Brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | VF4 |
| FN nummer | UN2923 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (blue color), acetone (deep green color), and glacial acetic acid (blue-green color) |
| Formel vægt | 126.94 |
| Procent renhed | 95% |
| Vis mere |