Få mere at vide
Vanadium(IV) etioporphyrin III oxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411547
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411547 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 15411547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039586.MF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15709-03-2 | C32H38Cl2N4OV | 616.53 g/mol
Vanadium(IV)-etioporphyrin III-oxid bruges til at kontrollere fangningseffektiviteten af det eksterne AlO x- lag i AlO x- belægning af ultrastabil zeolit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(IV) etioporphyrin III oxide
CAS 15709-03-2
Farve Lilla
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 mg
Molekylær formel C32H38Cl2N4OV
MDL nummer MFCD00058901,MFCD00058901
Synonym oxovanadium 2+ ;2,7,12,17-tetraethyl-3,8,13,18-tetramethylporphyrin-22,24-diide
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle LLVNESQRTPCYSP-UHFFFAOYSA-N
SMIL Cl.Cl.O=[V].CCC1=C(C)C2=CC3=NC(=CC4=NC(=CC5=C(CC)C(C)=C([N-]5)C=C1[N-]2)C(C)=C4CC)C(C)=C3CC
IUPAC navn 5,10,15,20-tetraethyl-4,9,14,19-tetramethyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1³, ⁶,18,11,113,16]tetracosa-1(20),2,4,6(24),7,9,11(23),12,14,16,18-undecaen-21,22-diid oxovanadiumdihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 616.53
PubChem CID 131699178
Formel vægt 543.61