Få mere at vide
Vanadium(III)oxid, 99,7% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345647
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11345647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043377.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1314-34-7 | O3V2 | 149.88 g/mol
Vanadium(III)oxid katalyserer de direkte fluoreringsreaktioner. Det bruges til belægning af kulstofnanorør og som elektrode i lithium-ion-batterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-34-7
Molekylær formel O3V2
Molekylvægt (g/mol) 149.88
MDL nummer MFCD00011455
InChI nøgle KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis
PubChem CID 518710
IUPAC navn oxo(oxovanadiooxy)vanadium
SMIL O=[V]O[V]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(III) oxide
Smeltepunkt 1970°C
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.7% (metals basis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 149.88
Tæthed 4.87