Få mere at vide
Vanadium(III)oxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351659
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351659 250 g 250g
11341659 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11351659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012301.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1314-34-7 | O3V2 | 149.88 g/mol
Vanadium(III)oxid katalyserer de direkte fluoreringsreaktioner. Det bruges til belægning af kulstofnanorør og som elektrode i lithium-ion-batterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-34-7
Molekylær formel O3V2
Molekylvægt (g/mol) 149.88
MDL nummer MFCD00011455
InChI nøgle KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis
PubChem CID 518710
SMIL O=[V]O[V]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vanadium(III) oxide
Smeltepunkt 1970°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 95%
Opløselighedsinformation Insoluble in water
IUPAC navn oxo[(oxovanadio)oxy]vanadium
Formel vægt 149.88
Lugt Odorless
Tæthed 4.87
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(III) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanadium oxide